Salzsäure 1 mol/l (1 N)

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

01041.6400 01041.3000 01041.5020 01041.7020 01041.4000 01041.5300 01041.6020 01041.5400
KRAF01041.6400EA 109 EUR
KRAF01041.6400 KRAF01041.3000 KRAF01041.5020 KRAF01041.7020 KRAF01041.4000 KRAF01041.5300 KRAF01041.6020 KRAF01041.5400
Salzsäure 1 mol/l (1 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR