Salzsäure 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30025.293EA
25.6
EUR
30025.293
30025.362
30025.373
30025.407
30025.320
Salzsäure 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36.46 g/mol Dichte: 1.031 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) | 1.996 - 2.004 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |