Perchlorsäure 0.6 mol/l (0.6 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
05506.6020 05506.3700 05506.1700 05506.2700 05506.4700
KRAF05506.6020EA 0 EUR
KRAF05506.6020 KRAF05506.3700 KRAF05506.1700 KRAF05506.2700 KRAF05506.4700
Perchlorsäure 0.6 mol/l (0.6 N) in wässriger Lösung
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1802
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM