Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
31455.295EA 56.6 EUR
31455.295 31455.320
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt