Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
31451.292EA
64.9
EUR
31451.292
31451.326
Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.1996 - 0.2004 mol/l |