Natriumhydroxid solution_standard 0.1 mol/l (0.1 N) water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Caustic soda
124190010
124190025
124190250
ACRO124190010EA
35.4
EUR
ACRO124190010
ACRO124190025
ACRO124190250
Natriumhydroxid solution_standard 0.1 mol/l (0.1 N) water
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.0995 to 0.1005 N (20 °C) |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Free alkali (KOH) | ≤1 % |