Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Caustic soda

01031.6400 01031.3000 01031.5020 01031.4000 01031.5300 01031.6020 01031.7020 01031.7400 01031.5400 01031.2000
KRAF01031.6400EA 112 EUR
KRAF01031.6400 KRAF01031.3000 KRAF01031.5020 KRAF01031.4000 KRAF01031.5300 KRAF01031.6020 KRAF01031.7020 KRAF01031.7400 KRAF01031.5400 KRAF01031.2000
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR