Färbekästen mit Deckel
Lieferant: Brand
472000 472200 473100
BRND472000EA 195 EUR
BRND472000 BRND472200 BRND473100
Färbekästen mit Deckel
Dosen Färbeküvetten
Kalknatronglas.
Für 10 Standard-Objekträger, Größe (76×26 mm)
Bestellinformation: Bitte Färbetrog, Schale und Drahtgriff separat.