Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* X80, farbkodiert
Lieferant: KIMBERLY CLARK
7565 7566 7567 7568
115-1550EA 325 EUR
115-1550 115-1551 115-1552 115-1553
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* X80, farbkodiert
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Die WYPALL* X80 Wischtücher bestehen aus dem langlebigen und festen Material Hydroknit* und sind deshalb ideal für anspruchsvolle Aufgaben, wie das Entfernen von Fetten, Ölen und noch stärkeren Verschmutzungen geeignet.
  • Ausgezeichnete Saugfähigkeit kombiniert mit hoher Reißfestigkeit
  • Kann mit Wasser oder Lösungsmitteln verwendet werden – einfach ausspülen und wiederverwenden
  • Farblich kodiert: Leichte Identifizierung mit besonderen Aufgaben, reduziert die Gefahr von Kreuzkontaminationen und Verwechslungen