Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

01030.6400 01030.3000 01030.5020 01030.5300 01030.4000 01030.6020 01030.7020 01030.2000 01030.5400
KRAF01030.6400EA 117 EUR
KRAF01030.6400 KRAF01030.3000 KRAF01030.5020 KRAF01030.5300 KRAF01030.4000 KRAF01030.6020 KRAF01030.7020 KRAF01030.2000 KRAF01030.5400
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR