Zentrifugenröhrchen, zylindrisch, mit Bördelrand
Lieferant: Brand
115342 115346 115348 115350 115352 115354 115356
BRND115342EA 163 EUR
BRND115342 BRND115346 BRND115348 BRND115350 BRND115352 BRND115354 BRND115356
Zentrifugenröhrchen, zylindrisch, mit Bördelrand
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, durchscheinend.
  • Durchscheinend, mit Bördelrand, sehr gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
  • Passende Stopfen bitte separat bestellen