Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

05089.3000 05089.5020 05089.2000 05089.4000 05089.6020
KRAF05089.3000EA 48.6 EUR
KRAF05089.3000 KRAF05089.5020 KRAF05089.2000 KRAF05089.4000 KRAF05089.6020
Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR