Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
01235.3000
01235.5020
01235.2000
01235.4000
01235.6020
KRAF01235.3000EA
48.6
EUR
KRAF01235.3000
KRAF01235.5020
KRAF01235.2000
KRAF01235.4000
KRAF01235.6020
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...