Natriumthiosulfat 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
35233-1L
35233-6X1L
35233-1LEA
145.32
EUR
35233-1L
35233-6X1L
Natriumthiosulfat 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 °C Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.01 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |