Natriumthiosulfat 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit

03168.7000 03168.3000 03168.5000 03168.5400 03168.6000 03168.6400
KRAF03168.7000EA 223 EUR
KRAF03168.7000 KRAF03168.3000 KRAF03168.5000 KRAF03168.5400 KRAF03168.6000 KRAF03168.6400
Natriumthiosulfat 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR