Natriumthiosulfat 1 M Na2S2O3 (1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
35244-1L
35244-6X1L
35244-1LEA
55.58
EUR
35244-1L
35244-6X1L
Natriumthiosulfat 1 M Na2S2O3 (1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.120 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.999 - 1.001 |