Schwefelsäure solution_standard 0.05 mol/l (0.1 N) water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
124230010 124230025
ACRO124230010EA 46.4 EUR
ACRO124230010 ACRO124230025
Schwefelsäure solution_standard 0.05 mol/l (0.1 N) water
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.005 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %