(R)-(-)-Epichlorhydrin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (R)-(-)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, (R)-(-)-Glycerolepichlorhydrin
L14198.03
L14198.14
L14198.06
L14198.03EA
53.8
EUR
L14198.03
L14198.14
L14198.06
(R)-(-)-Epichlorhydrin ≥98%
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Purity: 98+%
CAS No.: 51594-55-9
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420785
Optical Rotation: -35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077759
Formel:
ClCH₂CH(O)CH₂ Siedepunkt: 116…117 °C Schmelzpunkt: –48 °C Dichte: 1,180 Flammpunkt: 32 °C (90 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077759 CAS-Nummer: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN: 2023 ADR: 6.1,II |