(S)-(+)-2-Chlor-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-2-Chloropropan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
296708-1G 296708-250MG
SIAL296708-1GEA 394 EUR
SIAL296708-1G SIAL296708-250MG
(S)-(+)-2-Chlor-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Chlor-1-propanol
Formel: H₃CCHClCH₂OH
Molecular Weight: 94.54 g/mol
Siedepunkt: 124
Dichte: 1.1025 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010812
CAS-Nummer: 19210-21-0
UN: 2611
ADR: 6.1 II