(R)-(-)-sec-Butylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-2-Butylamin, (R)-(-)-2-Aminobutan
L03889.03
L03889.06
L03889.MD
L03889.03EA
184
EUR
L03889.03
L03889.06
L03889.MD
(R)-(-)-sec-Butylamin 99%
(R)-(-)-sec-Butylamin
Purity: 99%
CAS No.: 13250-12-9
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Boiling Point: 63°
Beilstein Reference: 1718760
Merck Reference: 14,1544
Optical Rotation: -7.5° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00064416
Formel:
C₄H₁₁N Molecular Weight: 73.14 g/mol Siedepunkt: 63 °C Schmelzpunkt: –104 °C Dichte: 0.722 Flammpunkt: –19 °C (–2 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064416 CAS-Nummer: 13250-12-9 EINECS: 236-232-6 UN: 2733 ADR: 3 II |