Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
30144.328EA 68.2 EUR
30144.328 30144.408 30144.294 30144.363
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar Bestätigt
Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exact) 0.499 - 0.501 mol/l