(S)-(+)-sec-Butylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-2-Aminobutan, (S)-(+)-2-Butylamin
L10069.03 L10069.06 L10069.MD
L10069.03EA 164 EUR
L10069.03 L10069.06 L10069.MD
(S)-(+)-sec-Butylamin 98%
(S)-(+)-sec-Butylamin
Purity: 98% CAS No.: 513-49-5 Molecular Formula: C4H11N Formula Weight: 73.14 Flash Point: -19°(-2°F) Refractive Index: 1.3930 Odour: Amine-like pH: 12.5 Boiling Point: 63° Beilstein Reference: 1718760 Merck Reference: 14,1544 Optical Rotation: +7.5° (neat) UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00064417
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73,14 g/mol
Siedepunkt: 63 °C
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 0,722
Flammpunkt: –19 °C (–2 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064417
CAS-Nummer: 513-49-5
EINECS: 208-164-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1544