D(+)-Kampfer 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, D(+)-Campher
227841000 227845000
ACRO227841000EA 75.3 EUR
ACRO227841000 ACRO227845000
D(+)-Kampfer 97%
D(+)-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 408 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Dichte: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064149
CAS-Nummer: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)