D(+)-Kampfer ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, D(+)-Campher
Purity: 98%
CAS No.: 464-49-3
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Camphor-like
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 2042745
Merck Reference: 14,1732
Optical Rotation: +43° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2717
MDL No.: MFCD00064149
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,24 g/mol Siedepunkt: 204 °C Schmelzpunkt: 175…180 °C Dichte: 0,990 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064149 CAS-Nummer: 464-49-3 EINECS: 207-355-2 UN: 2717 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,1732 |