D(+)-Fenchon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(1S)-(+)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1S,4R)-(+)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon
366290250
366291000
ACRO366290250EA
38.6
EUR
ACRO366290250
ACRO366291000
D(+)-Fenchon 97%
D(+)-Fenchon
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,24 g/mol Siedepunkt: 63…65 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 5…7 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070689 CAS-Nummer: 4695-62-9 EINECS: 225-160-0 ADR: 3,III Merck Index: 13,03995 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +55° to +63° (20°C, 589 nm) (neat) |