Schwefelsäure 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
30148.297EA
34
EUR
30148.297
30148.320
Schwefelsäure 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98.08 g/mol Siedepunkt: 330 Schmelzpunkt: 10.38 Dichte: 1.84 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 3.992 - 4.008 mol/l |
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |