(R)-(+)-Limonen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, (R)-(+)-Dipenten, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-dien, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, D(+)-Limonen
L04733.AE L04733.AP
L04733.AEEA 23.8 EUR
L04733.AE L04733.AP
(R)-(+)-Limonen 97%
(R)-(+)-Limonen
Stabilized
Purity: 97% CAS No.: 5989-27-5 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4730 Odour: Fruit-like Melting Point: -74° Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 2204754 Merck Reference: 14,5493 Optical Rotation: +115° (c=10 in ethanol) UN No.: 2052 MDL No.: MFCD00062991
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 177…178 °C
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0.841
Flammpunkt: 48 °C (118 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062991
CAS-Nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05515