(R)-(+)-Limonen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, (R)-(+)-Dipenten, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-dien, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, D(+)-Limonen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18407.0100 8.18407.0500
8.18407.0100EA 26.9 EUR
8.18407.0100 8.18407.0500
(R)-(+)-Limonen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 175,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062991
CAS-Nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.02 g/l (25 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4722 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid