(R)-(+)-Limonen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, (R)-(+)-Dipenten, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-dien, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, D(+)-Limonen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
62122-1L-F 62122-250ML-F
SIAL62122-1L-FEA 114 EUR
SIAL62122-1L-F SIAL62122-250ML-F
(R)-(+)-Limonen, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 175,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062991
CAS-Nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515