(S)-(-)-Limonen 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, L(-)-Limonen
203731000 203735000
ACRO203731000EA 25 EUR
ACRO203731000 ACRO203735000
(S)-(-)-Limonen 96%
(S)-(-)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 104…84 °C
Dichte: 0,842 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001558
CAS-Nummer: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) ≤ -60°