(S)-(-)-Limonen, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, L(-)-Limonen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
62128-1ML 62128-5ML
62128-1MLEA 45.4 EUR
62128-1ML 62128-5ML
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
(S)-(-)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001558
CAS-Nummer: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=925593852eaaa99e409db79716af7534bbb3f96e&vid=5d7cea0c73faf38c4a26b1dd60ffc962e4f141f9&prid=web&clid=SAPDAM