Silbernitrat 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) 99,5 Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Höllenstein
35377-1L 35377-6X1L
35377-1LEA 80.78 EUR
35377-1L 35377-6X1L
Silbernitrat 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) 99,5 Volumetric, Fluka™
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective