Blei(II)acetat Trihydrat 99,995 Metals basis, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleidiacetat Trihydrat, Bleizucker, Essigsäure Blei(II)salz Trihydrat
10719.06 10719.18 10719.30
10719.06EA 22.7 EUR
10719.06 10719.18 10719.30
Blei(II)acetat Trihydrat 99,995 Metals basis, Puratronic®
Blei(II)acetat Trihydrat
Purity: 99.995% CAS No.: 6080-56-4 Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O Formula Weight: 379.33 (325.28anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Melting Point: 75° Beilstein Reference: 3730298 Merck Reference: 14,5397 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00150023
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Molecular Weight: 379.34 g/mol
Siedepunkt: 280
Schmelzpunkt: 75
Dichte: 2.55
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM