Blei(II)acetat Trihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleidiacetat Trihydrat, Bleizucker, Essigsäure Blei(II)salz Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07375.0250
1.07375.1000
1.07375.0250EA
75.3
EUR
1.07375.0250
1.07375.1000
Blei(II)acetat Trihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Molecular Weight: 379.34 g/mol Siedepunkt: 280 Schmelzpunkt: 75 Dichte: 2.55 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150023 CAS-Nummer: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05415 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 443 g/l (20 °C) |
Melting Point | 75 °C |
Molar Mass | 379.34 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 3.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 6.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |