Citronensäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
33114-1KG 33114-2.5KG 33114-25KG 33114-500G 33114-5KG 33114-6X1KG 33114-6X500G
SIAL33114-1KGEA 117 EUR
SIAL33114-1KG SIAL33114-2.5KG SIAL33114-25KG SIAL33114-500G SIAL33114-5KG SIAL33114-6X1KG SIAL33114-6X500G
Citronensäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Citronensäure Monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Schmelzpunkt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 173,9 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM