Citronensäure Monohydrat 99,5-100,5%, Pulver Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
85514.290EA 52.6 EUR
85514.290 85514.360 85514.460
Citronensäure Monohydrat 99,5-100,5%, Pulver Ph. Eur.
Citronensäure Monohydrat
Bitte beachten Nicht geeignet für parenterale Anwendungen
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 173,9 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) 99.5 - 100.5 %
Appearance Weißes kristallin. Pulver
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Oxalic acid (calculated on anhydrous) Max. 360 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water 7.5 - 9.0 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process