di-Natriumtetraborat Decahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
1.06303.1000 1.06303.9029
1.06303.1000EA 155 EUR
1.06303.1000 1.06303.9029
di-Natriumtetraborat Decahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662