di-Natriumtetraborat Decahydrat ≥97%, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
27705.361EA 235 EUR
27705.361 27705.460
di-Natriumtetraborat Decahydrat ≥97%, Pulver, TECHNICAL
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Molecular Weight: 381,37 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %