Natriumcarbonat-Decahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Soda
213500010 213500025
ACRO213500010EA 42.1 EUR
ACRO213500010 ACRO213500025
Natriumcarbonat-Decahydrat 99+% zur Analyse
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molecular Weight: 286.14 g/mol
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1.46 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
PO4 and SiO2 (as SiO2) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %