Natriumcarbonat-Decahydrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Soda
271070025 271070100 271071000
ACRO271070025EA 98.9 EUR
ACRO271070025 ACRO271070100 ACRO271071000
Natriumcarbonat-Decahydrat 99+%, reinst
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molecular Weight: 286.14 g/mol
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1.46 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤4 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤30 ppm