Natriumperchlorat Monohydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Perchloric acid sodium salt
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
A11243.0BEA 138 EUR
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
Natriumperchlorat Monohydrat ≥97%
Natriumperchlorat Monohydrat
Purity: 97+% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Formel: NaClO₄·H₂O
Molecular Weight: 140.46 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C (Zers.)
Dichte: 2.02
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149164
CAS-Nummer: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798