Natriumperchlorat Monohydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
27988.180EA 53.2 EUR
27988.180 27988.232 27988.460
Natriumperchlorat Monohydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumperchlorat Monohydrat
Formel: NaClO₄·H₂O
Molecular Weight: 140,46 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C
Dichte: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149164
CAS-Nummer: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98,0% – 102,0%
pH-Wert (20°C; 5 %) 4.5 - 7.0
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm