Natriumdichromat Dihydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
219240010 219240025
ACRO219240010EA 118 EUR
ACRO219240010 ACRO219240025
Natriumdichromat Dihydrat 99%
Natriumdichromat Dihydrat
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Molecular Weight: 298,00 g/mol (261,97 anhy)
Schmelzpunkt: 357 °C
Dichte: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149166
CAS-Nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08754
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)