Natriumdichromat Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
12611.22
12611.36
12611.A3
12611.22EA
28.2
EUR
12611.22
12611.36
12611.A3
Natriumdichromat Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität
Natriumdichromat Dihydrat
CAS No.: 7789-12-0
Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O
Formula Weight: 298.00 (261.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.348
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8609
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149166
Formel:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O Molecular Weight: 298,00 g/mol (261,97 anhy) Schmelzpunkt: 100 °C (-2H₂O) Dichte: 2,348 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149166 CAS-Nummer: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 UN: 3087 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8609 |