Natriumdichromat Dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 196.68 EUR
12266-1KG 12266-5KG
Natriumdichromat Dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Natriumdichromat Dihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Molecular Weight: 298,00 g/mol (261,97 anhy)
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 357 °C (wasserfrei)
Dichte: 2,52 g/cm³ (13 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149166
CAS-Nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3086
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08754
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %