Natriumdichromat Dihydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

31295.9025
HONE31295.9025EA 0 EUR
HONE31295.9025
Natriumdichromat Dihydrat
Natriumdichromat Dihydrat
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Molecular Weight: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Schmelzpunkt: 356.7
Dichte: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149166
CAS-Nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08754

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR