Natriumchromat Tetrahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
13453.30
13453.A1
13453.30EA
93.8
EUR
13453.30
13453.A1
Natriumchromat Tetrahydrat, Reagenzqualität
Natriumchromat Tetrahydrat
CAS No.: 10034-82-9
Molecular Formula: Na2CrO4.4H2O
Formula Weight: 234.04 (161.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.73
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8601
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149167
Corrosion inhibitor, pigment manufacture
Formel:
CrNa₂O₄·4H₂O Molecular Weight: 234,03 g/mol Schmelzpunkt: 792,2 °C Dichte: 2,73 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149167 CAS-Nummer: 10034-82-9 EINECS: 231-889-5 UN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8601 |