Natriummolybdat(VI) Dihydrat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
206370050 206371000 206375000 206370025
ACRO206370050EA 28.8 EUR
ACRO206370050 ACRO206371000 ACRO206375000 ACRO206370025
Natriummolybdat(VI) Dihydrat 99+%
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Molecular Weight: 241,95 g/mol
Schmelzpunkt: 687 °C
Dichte: 3,28 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %