Natriummolybdat(VI) Dihydrat 99,5-103,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
12214.22 12214.36
12214.22EA 60.3 EUR
12214.22 12214.36
Natriummolybdat(VI) Dihydrat 99,5-103,0% ACS
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Purity: 99.5-103.0% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: MoNa2O4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Physical Form: Powder Density: 2.71 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8645 MDL No.: MFCD00149170
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Molecular Weight: 241,95 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (-2H₂O)
Dichte: 2,71
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 14,8645