Natriummolybdat(VI) Dihydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06521.0100
1.06521.0250
1.06521.1000
1.06521.0100EA
136
EUR
1.06521.0100
1.06521.0250
1.06521.1000
Natriummolybdat(VI) Dihydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel:
Na₂MoO₄·2H₂O Molecular Weight: 241,95 g/mol Schmelzpunkt: 687 °C Dichte: 3,28 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149170 CAS-Nummer: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 13,08718 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (precipitative titration) | ≥ 99.5 % |
pH-value (5 %; water, 25 °C) | 7.0 - 10.5 |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.0005 % |
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
NH₄ (Ammonium) | ≤ 0.001 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |